Print…
Yttrium 99,9%, pó –40 mesh
Fornecedor: Apollo Scientific
IN3826-5G IN3826-10G
APOSIN3826-5GEA 364 EUR
APOSIN3826-5G APOSIN3826-10G
Yttrium 99,9%, pó –40 mesh
Yttrium
Fórmula: Y
Ponto de ebulição: 2927 °C
Ponto de Fusão: 1509 °C
Densidade: 4,472 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011468
Número CAS: 7440-65-5