Print…
Óxido de Itérbio (III) 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Diytterbium trioxide, Ytterbium oxide
IN3811-10G IN3811-50G
APOSIN3811-10GEA 72.5 EUR
APOSIN3811-10G APOSIN3811-50G
Óxido de Itérbio (III) 99,9%
Óxido de Itérbio (III)
Fórmula: O₃Yb₂
Peso Molecular: 394.08 g/mol
Ponto de Fusão: 2227 °C
Densidade: 9.17 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011290
Número CAS: 1314-37-0
EINECS: 215-234-0