Print…
Trióxido de tungsténio 99+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Tungsten (VI) oxide
IN3736-100G IN3736-500G
APOSIN3736-100GEA 161 EUR
APOSIN3736-100G APOSIN3736-500G
Trióxido de tungsténio 99+%
Trióxido de tungsténio
Fórmula: O₃W
Peso Molecular: 231.84 g/mol
Ponto de Fusão: 1473 °C
Densidade: 7.16 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011466
Número CAS: 1314-35-8
EINECS: 215-231-4
Merck Index: 12,09947