Print…
Titanium(IV) oxide rutile 99.99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Pigment White 6, Rutile, Titanium dioxide rutile
IN3706-100G IN3706-25G IN3706-250G
APOSIN3706-100GEA 219 EUR
APOSIN3706-100G APOSIN3706-25G APOSIN3706-250G
Titanium(IV) oxide rutile 99.99%
Titanium(IV) oxide rutile
Fórmula: O₂Ti
Peso Molecular: 79.88 g/mol
Ponto de ebulição: 2500…3000 °C
Ponto de Fusão: 1855 °C
Densidade: 4.26 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011269
Número CAS: 1317-80-2
EINECS: 215-282-2