Print…
Óxido de Estanho (IV) 99.9+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Tin(iv)oxide, Stannic Oxide, Tin dioxide
IN3673-100G IN3673-500G IN3673-1KG
APOSIN3673-100GEA 87 EUR
APOSIN3673-100G APOSIN3673-500G APOSIN3673-1KG
Óxido de Estanho (IV) 99.9+%
Óxido de Estanho (IV)
Fórmula: O₂Sn
Ponto de ebulição: 1800…900 °C
Ponto de Fusão: 1630 °C
Densidade: 6,95 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011244
Número CAS: 18282-10-5