Print…
Cloreto de estanho (II), anidro 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Stannous chloride, Tin dichloride
IN3644-100G IN3644-2.5KG IN3644-500G
APOSIN3644-100GEA 79.9 EUR
APOSIN3644-100G APOSIN3644-2.5KG APOSIN3644-500G
Cloreto de estanho (II), anidro 98%
Cloreto de Estanho (II)
Fórmula: SnCl₂
Peso Molecular: 189.62 g/mol
Ponto de ebulição: 652 °C
Ponto de Fusão: 247 °C
Densidade: 3.95 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011241
Número CAS: 7772-99-8
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08861