Print…
Thulium(III) nitrate pentahydrate 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Thulium trinitrate pentahydrate
IN3607-1G IN3607-5G
APOSIN3607-1GEA 102 EUR
APOSIN3607-1G APOSIN3607-5G
Thulium(III) nitrate pentahydrate 99,9%
Thulium(III) nitrate pentahydrate
Fórmula: N₃O₉Tm·5H₂O
Peso Molecular: 445.03 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149875
Número CAS: 36548-87-5
UN: 1477
ADR: 5.1 II