Print…
Thulium(III) chloride, anidro 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
IN3601-1G IN3601-5G
APOSIN3601-1GEA 174 EUR
APOSIN3601-1G APOSIN3601-5G
Thulium(III) chloride, anidro 99,9%
Thulium(III) chloride
Fórmula: Cl₃Tm
Peso Molecular: 275.29 g/mol
Ponto de Fusão: 821 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011283
Número CAS: 13537-18-3