Print…
Oxido de Térbio (III, IV) 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
IN3487-25G IN3487-5G IN3487-100G
APOSIN3487-25GEA 261 EUR
APOSIN3487-25G APOSIN3487-5G APOSIN3487-100G
Oxido de Térbio (III, IV) 99,9%
Oxido de Térbio (III, IV)
Fórmula: O₇Tb₄
Ponto de Fusão: 2340 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00083151
Número CAS: 12037-01-3
EINECS: 234-856-3