Print…
Terbium(III) chloride, anidro 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
IN3475-1G IN3475-5G
APOSIN3475-1GEA 109 EUR
APOSIN3475-1G APOSIN3475-5G
Terbium(III) chloride, anidro 99,9%
Terbium(III) chloride
Fórmula: Cl₃Tb
Ponto de Fusão: 588 °C
Densidade: 4,35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011258
Número CAS: 10042-88-3
EINECS: 233-132-4