Print…
Dióxido de Telúrio 99.99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
IN3446-100G IN3446-25G
APOSIN3446-100GEA 545 EUR
APOSIN3446-100G APOSIN3446-25G
Dióxido de Telúrio 99.99%
Dióxido de Telúrio
Fórmula: O₂Te
Ponto de ebulição: 1245 °C
Ponto de Fusão: 733 °C
Densidade: 5,8 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011263
Número CAS: 7446-07-3
EINECS: 231-193-1