Print…
Tantalum(V) ethanolate 99.99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
IN3409-10G IN3409-50G
APOSIN3409-10GEA 161 EUR
APOSIN3409-10G APOSIN3409-50G
Tantalum(V) ethanolate 99.99%
Tantalum(V) ethanolate
Fórmula: C₁₀H₂₅O₅Ta
Ponto de Fusão: 21 °C
Densidade: 1,566 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 30 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00049785
Número CAS: 6074-84-6
UN: 1993
ADR: 3,III