Print…
Enxofre, pó sublimed
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
IN3391-2KG IN3391-500G
APOSIN3391-2KGEA 0 EUR
APOSIN3391-2KG APOSIN3391-500G
Enxofre, pó sublimed
Enxofre
Fórmula: S
Ponto de ebulição: 445 °C
Ponto de Fusão: 112 °C
Densidade: 2,07 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 168 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085316
Número CAS: 7704-34-9
UN: 1350
ADR: 4.1,III