Print…
Sulfato de estrôncio 99.99%
Fornecedor: Apollo Scientific
IN3379-25G IN3379-100G
APOSIN3379-25GEA 0 EUR
APOSIN3379-25G APOSIN3379-100G
Sulfato de estrôncio 99.99%
Sulfato de estrôncio
Fórmula: O₄SSr
Ponto de Fusão: 1600 °C
Densidade: 3,96 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036274
Número CAS: 7759-02-6