Print…
Oxido de Estrôncio 99,5%
Fornecedor: Apollo Scientific
IN3373-100G IN3373-25G
APOSIN3373-100GEA 551 EUR
APOSIN3373-100G APOSIN3373-25G
Oxido de Estrôncio 99,5%
Oxido de Estrôncio
Fórmula: SrO
Peso Molecular: 103.62 g/mol
Ponto de ebulição: 3000
Ponto de Fusão: 2430 °C
Densidade: 4.7 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00049558
Número CAS: 1314-11-0
Merck Index: 12,09009