Print…
Cloreto de Estrôncio 99.999%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
IN3355-25G IN3355-5G
APOSIN3355-25GEA 0 EUR
APOSIN3355-25G APOSIN3355-5G
Cloreto de Estrôncio 99.999%
Cloreto de Estrôncio
Fórmula: Cl₂Sr
Ponto de Fusão: 873 °C
Densidade: 3,05 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011249
Número CAS: 10476-85-4