Print…
Strontium bromide, anidro 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
IN3340-250G IN3340-50G
APOSIN3340-250GEA 502 EUR
APOSIN3340-250G APOSIN3340-50G
Strontium bromide, anidro 99,9%
Strontium bromide
Fórmula: Br₂Sr
Peso Molecular: 247.43 g/mol
Ponto de ebulição: 2146
Ponto de Fusão: 643 °C
Densidade: 4.216 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00049548
Número CAS: 10476-81-0
Merck Index: 13,08917