Print…
Sodium thiophosphate hydrate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
IN3322-25G IN3322-5G
APOSIN3322-25GEA 255 EUR
APOSIN3322-25G APOSIN3322-5G
Sodium thiophosphate hydrate
Sodium thiophosphate hydrate
Fórmula: H₂Na₃O₄PS
Ponto de Fusão: 56…58 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00041513
Número CAS: 10489-48-2