Print…
Periodato de sódio 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Sodium metaperiodate
IN3306-100G IN3306-1KG IN3306-500G
APOSIN3306-100GEA 50.9 EUR
APOSIN3306-100G APOSIN3306-1KG APOSIN3306-500G
Periodato de sódio 99%
Periodato de sódio
Fórmula: NaIO₄
Peso Molecular: 213.89 g/mol
Ponto de ebulição: 300
Ponto de Fusão: 300 °C (decomposição)
Densidade: 4.174 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003534
Número CAS: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 3085
ADR: 5.1+8 I
Merck Index: 13,08714