Print…
Iodeto de sódio, anidro 99+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
IN3263-100G IN3263-1KG IN3263-250G
APOSIN3263-100GEA 50.9 EUR
APOSIN3263-100G APOSIN3263-1KG APOSIN3263-250G
Iodeto de sódio, anidro 99+%
Iodeto de sódio
Fórmula: NaI
Ponto de ebulição: 1304 °C
Ponto de Fusão: 661 °C
Densidade: 3,67 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003532
Número CAS: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III