Print…
Brometo de sódio, anhydrous 99.999%
Fornecedor: Apollo Scientific
IN3259-25G IN3259-5G
APOSIN3259-25GEA 0 EUR
APOSIN3259-25G APOSIN3259-5G
Brometo de sódio, anhydrous 99.999%
Brometo de Sódio
Fórmula: NaBr
Peso Molecular: 102.89 g/mol
Ponto de ebulição: 1390 °C
Ponto de Fusão: 755 °C
Densidade: 3.21 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003475
Número CAS: 7647-15-6
Merck Index: 13,08666