Print…
Nitrato de prata 99.9+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
IN3235-100G IN3235-25G
APOSIN3235-100GEA 203 EUR
APOSIN3235-100G APOSIN3235-25G
Nitrato de prata 99.9+%
Nitrato de prata
Fórmula: AgNO₃
Ponto de Fusão: 212 °C (decomposição)
Densidade: 4,352 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003414
Número CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1493
ADR: 5.1,II