Print…
Dióxido de selénio 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
IN3175-100G IN3175-500G
APOSIN3175-100GEA 306 EUR
APOSIN3175-100G APOSIN3175-500G
Dióxido de selénio 99,9%
Dióxido de selénio
Fórmula: SeO₂
Ponto de Fusão: 340…350 °C (sublimação)
Densidade: 3,95 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003562
Número CAS: 7446-08-4
UN: 3283
ADR: 6.1,III