Print…
Trióxido de di-escândio 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Scandium oxide, Scandium (III) oxide
IN3145-1G IN3145-5G
APOSIN3145-1GEA 77 EUR
APOSIN3145-1G APOSIN3145-5G
Trióxido de di-escândio 99,9%
Trióxido de di-escândio
Fórmula: O₃Sc₂
Peso Molecular: 137.91 g/mol
Ponto de Fusão: 1000
Densidade: 3.864 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011223
Número CAS: 12060-08-1
Merck Index: 14,08392