Print…
Scandium(III) chloride hexahydrate 99.99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
IN3130-1G IN3130-5G
APOSIN3130-1GEA 0 EUR
APOSIN3130-1G APOSIN3130-5G
Scandium(III) chloride hexahydrate 99.99%
Scandium(III) chloride hexahydrate
Fórmula: Cl₃Sc·6H₂O
Ponto de Fusão: 63…66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149852
Número CAS: 20662-14-0