Print…
Trinitrato de Samário hexahidrato 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Samarium (III) nitrate hexahydrate, Samarium(III) nitrate hydrate
IN3091-100G IN3091-25G
APOSIN3091-100GEA 319 EUR
APOSIN3091-100G APOSIN3091-25G
Trinitrato de Samário hexahidrato 99,9%
Trinitrato de Samário hexahidrato
Fórmula: N₃O₉Sm·6H₂O
Peso Molecular: 444.47 g/mol
Ponto de Fusão: 78 °C
Densidade: 2.375 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149857
Número CAS: 13759-83-6