Print…
Ruthenium(IV) oxide 99.5+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
IN3064-1G IN3064-5G
APOSIN3064-1GEA 125 EUR
APOSIN3064-1G APOSIN3064-5G
Ruthenium(IV) oxide 99.5+%
Ruthenium(IV) oxide
Fórmula: O₂Ru
Ponto de Fusão: 1200 °C (sublimação)
Densidade: 6,97 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00074857
Número CAS: 12036-10-1
EINECS: 234-840-6
UN: 1479
ADR: 5.1,II