Print…
Ruthenium(III) chloride hydrate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Ruthenium(III) chloride xhydrate, Ruthenium trichloride hydrate
IN3062-5G IN3062-1G IN3062-25G
APOSIN3062-5GEA 139 EUR
APOSIN3062-5G APOSIN3062-1G APOSIN3062-25G
Ruthenium(III) chloride hydrate 97%
Ruthenium(III) chloride hydrate
Fórmula: Cl₃Ru·xH₂O
Peso Molecular: 207.43 g/mol (anhy)
Ponto de Fusão: 100 °C (decomposição)
Densidade: 3.11
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149844
Número CAS: 14898-67-0
EINECS: 233-167-5
UN: 3260
ADR: 8 II