Print…
Ruthenium 99,95%, pó –200 mesh
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
IN3055-10G IN3055-2G
APOSIN3055-10GEA 1280 EUR
APOSIN3055-10G APOSIN3055-2G
Ruthenium 99,95%, pó –200 mesh
Ruthenium
Fórmula: Ru
Peso Molecular: 101.07 g/mol
Ponto de ebulição: 4900 °C
Ponto de Fusão: 2500 °C
Densidade: 12.45 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011207
Número CAS: 7440-18-8
UN: 3089
ADR: 4.1 III