Print…
Brometo de Rubidio 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
IN3013-25G IN3013-100G
APOSIN3013-25GEA 258 EUR
APOSIN3013-25G APOSIN3013-100G
Brometo de Rubidio 99,9%
Brometo de Rubidio
Fórmula: BrRb
Ponto de Fusão: 693 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011186
Número CAS: 7789-39-1