Print…
Rhenium dioxide 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
IN2995-1G IN2995-5G
APOSIN2995-1GEA 125 EUR
APOSIN2995-1G APOSIN2995-5G
Rhenium dioxide 99,9%
Rhenium dioxide
Fórmula: O₂Re
Ponto de Fusão: 1000 °C
Densidade: 11,4 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016305
Número CAS: 12036-09-8