Print…
Oxido de Praseodímio (III,IV) 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
IN2980-250G IN2980-50G
APOSIN2980-250GEA 270 EUR
APOSIN2980-250G APOSIN2980-50G
Oxido de Praseodímio (III,IV) 99,9%
Oxido de Praseodímio (III,IV)
Fórmula: O₁₁Pr₆
Peso Molecular: 1021.44 g/mol
Ponto de ebulição: 4200 °C
Ponto de Fusão: 2500 °C
Densidade: 7.07 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011178
Número CAS: 12037-29-5
EINECS: 234-857-9