Print…
Praseodymium trifluoride 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
IN2971-100G IN2971-25G
APOSIN2971-100GEA 1080 EUR
APOSIN2971-100G APOSIN2971-25G
Praseodymium trifluoride 99,9%
Praseodymium trifluoride
Fórmula: F₃Pr
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016287
Número CAS: 13709-46-1