Print…
Praseodymium(III) chloride heptahydrate 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
IN2965-250G IN2965-50G
APOSIN2965-250GEA 219 EUR
APOSIN2965-250G APOSIN2965-50G
Praseodymium(III) chloride heptahydrate 99,9%
Praseodymium(III) chloride heptahydrate
Ponto de Fusão: 115 °C
Densidade: 2.25 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149829
Número CAS: 10025-90-8