Print…
Potassium sulphite 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
IN2949-1KG IN2949-2.5KG IN2949-250G
APOSIN2949-1KGEA 186 EUR
APOSIN2949-1KG APOSIN2949-2.5KG APOSIN2949-250G
Potassium sulphite 90%
Potassium sulphite
Fórmula: K₂SO₃
Ponto de Fusão: >590 °C
Densidade: 2,35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011387
Número CAS: 10117-38-1
EINECS: 233-321-1