Print…
Potassium trimethylsilanolate 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: trimethylsiloxypotassium, potassium and trimethyl(oxido)silane, Silanol, 1,1,1-trimethyl-, potassium salt (1:1)
IN2946-100G IN2946-25G
APOSIN2946-100GEA 186 EUR
APOSIN2946-100G APOSIN2946-25G
Potassium trimethylsilanolate 90%
Potassium trimethylsilanolate
Fórmula: C₃H₉KOSi
Ponto de Fusão: 135…138 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013421
Número CAS: 10519-96-7
UN: 3263
ADR: 8,II