Print…
tetraborato de di-potássio tetrahidratado 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Potassium tetraborate tetrahydrate
IN2943-2KG IN2943-500G
APOSIN2943-2KGEA 0 EUR
APOSIN2943-2KG APOSIN2943-500G
tetraborato de di-potássio tetrahidratado 99%
tetraborato de di-potássio tetrahidratado
Fórmula: B₄K₂O₇·4H₂O
Peso Molecular: 305.49 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149924
Número CAS: 12045-78-2
EINECS: 215-575-5