Print…
Nitrato de potássio 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Nitrate of Potash
IN2926-100G IN2926-500G
APOSIN2926-100GEA 0 EUR
APOSIN2926-100G APOSIN2926-500G
Nitrato de potássio 99,9%
Nitrato de potássio
Fórmula: KNO₃
Peso Molecular: 101.1 g/mol
Ponto de ebulição: 400 °C
Ponto de Fusão: 334 °C
Densidade: 2.109 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011409
Número CAS: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,07733