Print…
Iodeto de potássio
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
IN2918-1KG IN2918-250G
APOSIN2918-1KGEA 183 EUR
APOSIN2918-1KG APOSIN2918-250G
Iodeto de potássio
Iodeto de Potássio
Fórmula: Kl
Ponto de ebulição: 1330 °C
Ponto de Fusão: 681 °C
Densidade: 3,13 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011405
Número CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4