Print…
Dihidrogenoortofosfato de potássio 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
IN2904-1KG IN2904-5KG
APOSIN2904-1KGEA 183 EUR
APOSIN2904-1KG APOSIN2904-5KG
Dihidrogenoortofosfato de potássio 99,9%
Dihidrogenoortofosfato de potássio
Fórmula: KH₂PO₄
Ponto de Fusão: 252…253 °C
Densidade: 2,338 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011401
Número CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4