Print…
Brometo de potássio 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
IN2891-100G IN2891-25G
APOSIN2891-100GEA 0 EUR
APOSIN2891-100G APOSIN2891-25G
Brometo de potássio 99,9%
Brometo de potássio
Fórmula: KBr
Ponto de ebulição: 1435 °C
Ponto de Fusão: 734 °C
Densidade: 2,75 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011358
Número CAS: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3