Print…
Brometo de Fósforo (V) 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Phosphorus pentabromide
IN2860-100G IN2860-25G
APOSIN2860-100GEA 0 EUR
APOSIN2860-100G APOSIN2860-25G
Brometo de Fósforo (V) 95%
Brometo de Fósforo (V)
Fórmula: PBr₅
Peso Molecular: 430.49 g/mol
Ponto de Fusão: 105…107 °C
Densidade: 3.61
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011437
Número CAS: 7789-69-7
EINECS: 232-186-6
UN: 2691
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07507