Pentóxido de fósforo 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Anidrido fosfórico
IN2857-2.5KG
IN2857-500G
APOSIN2857-2.5KGEA
177
EUR
APOSIN2857-2.5KG
APOSIN2857-500G
Pentóxido de fósforo 98%
Pentóxido de fósforo
Fórmula:
P₂O₅ Peso Molecular: 141.94 g/mol Ponto de Fusão: 340 °C (sublimação) Densidade: 2.39 g/cm³ (25 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011440 Número CAS: 1314-56-3 EINECS: 215-236-1 UN: 1807 ADR: 8 II Merck Index: 13,07441 |