Print…
Paládio em carvão 10% Pd, pó
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
IN2843-25G IN2843-5G
APOSIN2843-25GEA 435 EUR
APOSIN2843-25G APOSIN2843-5G
Paládio em carvão 10% Pd, pó
Palladium
Fórmula: Pd
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011167
Número CAS: 7440-05-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III