Print…
Palladium hydroxide em carvão 95% 20% Pd, wet support, pó
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
IN2807-5G IN2807-25G
APOSIN2807-5GEA 91.5 EUR
APOSIN2807-5G APOSIN2807-25G
Palladium hydroxide em carvão 95% 20% Pd, wet support, pó
Palladium hydroxide
Fórmula: H₂O₂Pd
Peso Molecular: 140.435 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064599
Número CAS: 12135-22-7
EINECS: 235-219-2