Print…
Monóxido de níquel 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Óxido de níquel, Bunsenite
IN2701-100G IN2701-500G
APOSIN2701-100GEA 132 EUR
APOSIN2701-100G APOSIN2701-500G
Monóxido de níquel 99%
Monóxido de níquel
Fórmula: NiO
Peso Molecular: 74.69 g/mol
Ponto de Fusão: 1984 °C
Densidade: 6.67 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011145
Número CAS: 1313-99-1