Print…
Dinitrato de níquel hexahidratado 99.995%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
IN2698-250G IN2698-50G
APOSIN2698-250GEA 290 EUR
APOSIN2698-250G APOSIN2698-50G
Dinitrato de níquel hexahidratado 99.995%
Dinitrato de níquel hexahidratado
Fórmula: Ni(NO₃)₂·6H₂O
Peso Molecular: 290.79 g/mol
Ponto de ebulição: 137 °C
Ponto de Fusão: 56.7 °C
Densidade: 2.05 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149805
Número CAS: 13478-00-7
EINECS: 236-068-5
UN: 2725
ADR: 5.1 III
Merck Index: 12,06596