Print…
Dicloreto de níquel, anidro 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Nickel dichloride
IN2677-250G IN2677-50G
APOSIN2677-250GEA 348 EUR
APOSIN2677-250G APOSIN2677-50G
Dicloreto de níquel, anidro 98%
Dicloreto de níquel
Fórmula: Cl₂Ni
Peso Molecular: 129.6 g/mol
Ponto de Fusão: 1001 °C
Densidade: 3.55 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011142
Número CAS: 7718-54-9
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06588