Print…
Dibrometo de níquel, anidro 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Nickel dibromide
IN2674-250G IN2674-50G
APOSIN2674-250GEA 603 EUR
APOSIN2674-250G APOSIN2674-50G
Dibrometo de níquel, anidro 99%
Dibrometo de níquel
Fórmula: Br₂Ni
Peso Molecular: 218.5 g/mol
Ponto de Fusão: 963 °C
Densidade: 5.098 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011141
Número CAS: 13462-88-9
UN: 3077
ADR: 9+EHS III
Merck Index: 12,06585