Print…
Óxido de Neodímio (III) 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Dineodymium trioxide, Neodymium(III)-oxide, Neodymium oxide
IN2650-250G IN2650-50G
APOSIN2650-250GEA 203 EUR
APOSIN2650-250G APOSIN2650-50G
Óxido de Neodímio (III) 99,9%
Óxido de Neodímio (III)
Fórmula: Nd₂O₃
Peso Molecular: 336.48 g/mol
Ponto de ebulição: 3760 °C
Ponto de Fusão: 2272 °C
Densidade: 7.24 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011134
Número CAS: 1313-97-9
EINECS: 215-214-1
Merck Index: 14,06450